Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Beskrivning
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Styva, genomskinliga flaskor
- Läcksäker†
- Högre temperaturanvändning än LDPE upp —till 120 C (°248 F) °under korta perioder och 110 C (°230 F) °för kontinuerlig användning
- Sprödhetstemperatur vid -100 °C (-148 °F)
- Flaskor kan vara strålning, EtO eller kemiskt steriliserade
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 43mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI: Filnummer 1606319 och 1606321 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |