Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låg retention
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11906965 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Snap Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11906965
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
Snap-Cap™ locket ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
  • Tillverkad av tålig kemikaliebeständig polypropen
  • 0,6 ml rör graderas i steg om 0,2 ml; 1,5 ml rör, i steg om 0,5 ml med ytterligare gradering vid 0,1 och 2,0 ml storlek, i steg om 0,5 ml
  • Designad för användning i kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
  • Tål hastigheter upp till 30 000xG
  • Rekommenderas för användning från frys till centrifug
  • Autoklaverbar upp till °120 C och tål minusgrader så låga som -80 °C
  • RNase/DNas-fri
Beställningsinfo
Icke-sterila rör levereras i bulkförpackning. Sterila rör (naturfärgade) kommer individuellt inslagna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 40 mm