Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låg retention
Produktkod. 11996955 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Snap Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11996955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
Snap-Cap™ locket ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
  • Tillverkad av tålig kemikaliebeständig polypropen
  • 0,6 ml rör graderas i steg om 0,2 ml; 1,5 ml rör, i steg om 0,5 ml med ytterligare gradering vid 0,1 och 2,0 ml storlek, i steg om 0,5 ml
  • Designad för användning i kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
  • Tål hastigheter upp till 30 000xG
  • Rekommenderas för användning från frys till centrifug
  • Autoklaverbar upp till °120 C och tål minusgrader så låga som -80 °C
  • RNase/DNas-fri
Beställningsinfo
Icke-sterila rör levereras i bulkförpackning. Sterila rör (naturfärgade) kommer individuellt inslagna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 30 mm