Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låg retention
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Snap Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Snap-Cap™ locket ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
- Tillverkad av tålig kemikaliebeständig polypropen
- 0,6 ml rör graderas i steg om 0,2 ml; 1,5 ml rör, i steg om 0,5 ml med ytterligare gradering vid 0,1 och 2,0 ml storlek, i steg om 0,5 ml
- Designad för användning i kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
- Tål hastigheter upp till 30 000xG
- Rekommenderas för användning från frys till centrifug
- Autoklaverbar upp till °120 C och tål minusgrader så låga som -80 °C
- RNase/DNas-fri
Beställningsinfo
Icke-sterila rör levereras i bulkförpackning. Sterila rör (naturfärgade) kommer individuellt inslagna.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Visa mer |