Läs mer
Fisherbrand™ Magnetiska omrörningsstänger
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kvantitet:
12
18
Form:
Oktogon
Polygon
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Description
Omrörningsstångssortiment kommer i en praktisk förvaringslåda. Fisherbrand™ Magnetiska omrörarstänger innehåller PTFE-inkapslade Alnico-magneter och finns i olika storlekar.
- Välj mellan Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped eller Spinplus™ formade sortiment
- FDA-klass, USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Inkluderar | Två vardera av följande storlekar 0,5 x 0,31 tum, 0,63 x 0,31 tum, 1 x 0,38 tum, 1,5 x 0,38 tum, 2 x 0,38 tum och 2,5 x 0,38 tum. |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 7.9 mm, 9.7 mm |
| Längd (metrisk) | 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 12 |
| Form | Oktogon |
| Show More |