Läs mer
Fisherbrand™ Skjutlådor för mikroskop med numrerade fack
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Glidkapacitet:
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förvara och transportera 25 eller 100 objektglas säkert med hållbara gångjärnsfodral. Fisherbrand™ Objektglaslådor för mikroskop med numrerade fack håller standardobjektglas i säkra fack som motsvarar det numrerade identifikationskortet. Stapelbara lådor stängs
- Tillverkad av slitstark polypropen eller kartong, utan foder
- Gångjärnsförsedda lock hålls säkert stängda med spärrlås
- Staplingsfötter ger maximal stabilitet
- Numrerat identifikationskort medföljer för enkel identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Holder |
| Glidkapacitet | 25 |
| Förslutningstyp | Gångjärnsförsett lock med spärrlås |
| Färg | Blått |
| Enheten håller | 25 |
| Mått (L x B x H) | 141 x 92 x 30 mm |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm) |
| Inkluderar | Numrerat registerkort |
| Material | Polypropen |
| Staplingsbar | Ja |