Läs mer
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge reservdelar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
2 x 8 remsor 0,2 ml rör
6 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Minicentrifug Rotor SnapSpin 6 x 1,5/2 mL rör |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 6 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | None |
| Max. Hastighet | None |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Mini-centrifug |
| Bioinneslutning | No |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |