Läs mer
Fisherbrand™ Multipurpose förvaringsbehållare för prover
Produktkod. 11974375 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
118 ml
148 ml
237 ml
473 ml
946 mL
1100 ml
1900 mL
2500 mL
5100 ml
Stängningsmaterial:
LDPE
Polypropen
Färg:
Genomskinligt
Vitt
Form:
Kort, bred
Lång, smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 300
Paket med 50
Produktkod. 11974375
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inert mot de flesta kemikalier inklusive formaldehyd, svaga syror och alla baser
Fisherbrand™ Multipurpose provbehållare är designade för insamling, transport och förvaring av flytande och torra prover och prover; icke-steril. Inert mot de flesta kemikalier inklusive formaldehyd, svaga syror och alla baser.
  • Motstå frysning och kokning
  • Stapelbar för kompakt förvaring
  • Vissa behållare är autoklaverbara (se beställningstabell); lock är inte autoklaverbara
  1. Kort/bred stil
  2. Lång/tunn stil
  3. Graderad
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Material HDPE
Form Lång, smal
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 237 ml
Stängningsmaterial LDPE
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 7.81 cm
Höjd (engelska) 3,41 tum.
Höjd (metrisk) 8.66 cm