Läs mer
Fisherbrand™ Multipurpose förvaringsbehållare för prover
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
118 ml
148 ml
237 ml
473 ml
946 mL
1100 ml
1900 mL
2500 mL
5100 ml
Stängningsmaterial:
LDPE
Polypropen
Form:
Kort, bred
Lång, smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 300
Paket med 50
Färg:
Genomskinligt
Vitt
Beskrivning
Fisherbrand™ Multipurpose provbehållare är designade för insamling, transport och förvaring av flytande och torra prover och prover; icke-steril. Inert mot de flesta kemikalier inklusive formaldehyd, svaga syror och alla baser.
- Motstå frysning och kokning
- Stapelbar för kompakt förvaring
- Vissa behållare är autoklaverbara (se beställningstabell); lock är inte autoklaverbara
- Kort/bred stil
- Lång/tunn stil
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Material | HDPE |
| Form | Lång, smal |
| Kapacitet (engelska) | 86,0 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Diameter (metrisk) | 14.79 cm |
| Höjd (engelska) | 7,47 tum. |
| Höjd (metrisk) | 18.98 cm |