Läs mer
Fisherbrand™ Nickel rosetttång
Produktkod. p-8015451 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
152 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11562692
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna tång är designad med högkvalitativa nickel 200-komponenter och har goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer.
  • Laboratory Bow Tong, nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelhalt), ljus finish
  • Tillverkad av Nickel 200 som är kommersiellt rent (99,6 %) bearbetat nickel
  • Har goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer
  • Har hög termisk och elektrisk ledningsförmåga, lågt gasinnehåll och lågt ångtryck
Specifikationer
Längd (metrisk) öppning 55 mm
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 152 mm
Material Nickel
Typ Laboratorietång