Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila gängade mikrocentrifugrör utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-194198 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Max. RCF:
18 000 x g
30 000 x g
Bottenform:
Kantad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15321129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj stil med kjol eller konisk botten.
  • Gängad för att acceptera färgade skruvlock ( säljs separat )
  • Silikoniserade/låg-retention koniska botten rör också tillgängliga
Notera: För kepsar, se Fisherbrand™ Färgade skruvlock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Kantad
Max. RCF 30 000 x g