Läs mer
Fisherbrand™ Sterila PETG mediaflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Förslutningstyp:
Säkerhetssäkert skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
Minska risken för korskontaminering med dessa sterila, engångsmediaflaskor
De Fisherbrand PETG Media Bottle är idealisk för mediaberedning och förvaring.
- Ett billigt och splittersäkert alternativ till glasmediaflaskor
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska för att skydda celler
- Ingjutna graderingar smittar inte av sig
- Tillverkad av klar, lätt polyetentereftalatsampolyester (PETG) som ger slagtålighet och utmärkta gasbarriäregenskaper
- Förslutningen är av högdensitetspolyeten (HDPE)
- Flaskor packade i en krympförpackad bricka för att hålla sig rena
- Värmekrympband runt locket och flaskhalsen ger visuell garanti för sterilitet för enskilda flaskor tills bandet tas bort
- Artikelnummer som slutar på“ A” är designade utan en tempereringssäker ring
Uppfyllande
Certifierad steril vid SAL 10 -6 , USP Klass VI för att säkerställa biokompatibilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | För mediaberedning och förvaring |
| Material | PETG |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | SAL 10-6, USP Klass VI |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |