Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorplattor av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
23,8 cm
Håller:
32
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 23,8 cm |
| Produkttyp | Exsickatorplatta |
| nr per ärende | 10 |
| Beskrivning | Exsickatorplatta, PP 239mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Torkskåp |
| Håller | 32 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) Yttre | 9,37 tum |