Läs mer
Fisherbrand™ Graderade cylindrar av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Examen | 0.2 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 0.2mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Cirkulär |
| Typ | Graderad cylinder |