Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Produktkod. 13449709 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tjocklek (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 13449709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar.
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta
  • Med perforerat handtag
  • Rekommenderas starkt att uppvärmnings- och kylhastigheter inte överstiger 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Specifikationer
Beskrivning Med perforerat handtag
Diameter (metrisk) Inre 45 mm
Material Porslin
Avsluta Glaserade
För användning med (applikation) Använd med Fisherbrand hög och bred form porslinsdegel
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2,3 mm
Vikt (metrisk) 24g
Diameter (metrisk) Yttre 53 mm
Höjd (metrisk) 7 mm
Produkttyp Degellock