Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tjocklek (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | With Perforated handle |
| Diameter (metrisk) Inre | 26 mm |
| Material | Porcelain |
| Avsluta | Glazed |
| För användning med (applikation) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1150°C |
| Tjocklek (metrisk) | 1,75 mm |
| Vikt (metrisk) | 6g |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| Visa mer |