Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 13419729 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 13419729
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
Porslinsfat med läpp
  • Rund botten
  • Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
  • Mycket resistent mot kemikalier
  • Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Utan lock
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Förångningsprocesser och askning
Invändig finish Glaserade
Temperaturområde (engelska) 2102 °F
Temperaturområde (metriskt) 1150 °C
Tjocklek 2.9 mm
Höjd (metrisk) 42 mm
Höjd (engelska) 1,65 tum
Diameter (engelska) 3,93 tum
Diameter (metrisk) 100 mm