Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsavdunstningsskålar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 1285 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Förångningsapplikation |
| Invändig finish | Glaserade |
| Tjocklek | 3.7 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (engelska) | 2,95 tum. |
| Visa mer |