Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsavdunstningsskålar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Förångningsprocesser och askning |
| Invändig finish | Glaserade |
| Temperaturområde (engelska) | 2102 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 1150 °C |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Visa mer |