Läs mer
Fisherbrand™ Pulvertrattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
6.5cm
7.5cm
10.5cm
15 cm
Diameter (metrisk) skaft:
16mm
21mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
225 mL
750 ml
Höjd (metrisk):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 7.5cm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 16mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 8.4 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) skaft | 29mm |