Läs mer
Fisherbrand™ Pulvertrattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) skaft:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Höjd (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Parallella stjälkar minimerar bryggbildning av pulver
- Slitstark polypropen
- Extern ribbning förhindrar luftlås
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 10,5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 21 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 10,3 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) skaft | 33mm |