Läs mer
Fisherbrand™ Pulvertrattar
Produktkod. 12632435 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) skaft:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Höjd (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12632435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Parallella stjälkar minimerar bryggbildning av pulver.
Parallella stjälkar minimerar bryggbildning av pulver
  • Slitstark polypropen
  • Extern ribbning förhindrar luftlås
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 7,5 cm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) skaft 16 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 8,4 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) skaft 29mm