Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 0,6 ml
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Gult
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 0,6 ml
- Högklar polypropen
- Graderad i 0,1 ml markeringar
- Tål styrkor upp till 30 000x g
- Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
- Märkningsområde på rörets utsida
- Högpolerad insida för maximal provåtervinning
- Temperaturområde -80° till +121 °C
- Passar alla vanliga rotorer
- Ickepyrogena
- Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap med platt topp |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml (max. 0,6 ml) |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Nålinsättningspunkt |
| Etiketttyp | Märkningsområde |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Flat Snap Cap |
| Visa mer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido