Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 2,0 ml
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet 2,0 ml
- Högklar polypropen
- Graderad i steg om 0,25 ml
- Tål styrkor upp till 30 000x g
- Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
- Märkningsområde på rörets utsida
- Högpolerad insida för maximal provåtervinning
- Temperaturområde -80° till +121 °C
- Passar alla vanliga rotorer
- Ickepyrogena
- Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap med platt topp |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Färg | Orange |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Nålinsättningspunkt |
| Etiketttyp | Märkningsområde |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Flat Snap Cap |
| Visa mer |