Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara glasrör med fenoliska skruvlock
Produktkod. 15214385 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Kapacitet (metrisk):
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 15214385
Brand: Fisherbrand™ 73750M94
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fenolskruvlock med vit gummifoder
  • Borosilikatglas av hög kvalitet
  • Markeringsplats
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Förpackad i krympförpackade, luddfria brickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 16 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Lämplig för vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material Gummi
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart glasrör
Bottenform Rund botten