Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara glasrör med fenoliska skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Kapacitet (metrisk):
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Fenolskruvlock med vit gummifoder
- Borosilikatglas av hög kvalitet
- Markeringsplats
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Förpackad i krympförpackade, luddfria brickor
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 16 ml |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Lämplig för vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Liner material | Gummi |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |