Läs mer
Fisherbrand™ RNase-fria engångspelletstötar
Produktkod. p-4246531 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Med rör
Utan rör
Kapacitet (engelska):
0,05 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16339635
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuellt inslagna för att säkerställa renhet
  • RNase, DNase och Pyrogen-fri
  • Volym: 1,5 ml
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Material Polypropen
Produkttyp Pellet Pestle
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 2,75 tum
Dnase Free Ja
Inkluderar Med rör
Längd (metrisk) 70mm
Kapacitet 0,05 oz., 1,5 ml