Läs mer
Fisherbrand™ Shakerflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bottenform:
Snopen
Vanlig
Förslutningstyp:
Ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Minska risken för korskontaminering.
- Ickepyrogena och icke-cytotoxiska
- Klar, slitstark polykarbonat med ingjutna graderingar
- Polypropenförslutning med 0,22 μm PTFE-por
- Individuellt förpackad för enkel förvaring och hantering
- Vanlig botten för användning på bänkskiva eller förbryllad botten för användning av shakerbord
- Ventilerad eller icke-ventilerad skruvförslutning EJ autoklaverbar
- Autoklaverbar kolv
- Sterila
Certifikat
Certifierad steril vid 10 -6 SAL USP Klass VI
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 94,6 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | För suspensionscellodling, mediaberedning och förvaring |
| Inkluderar | 0,22 μm PTFE-por |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Klass | Klass VI |
| Show More |