Läs mer
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Produktkod. p-193921 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
Längd (metrisk):
35 mm
Material:
Polyeten
Max. RCF:
28 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Produktkod. 15455714
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nonsterile
  • Packed in bulk Color: Natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase-free
Kapacitet (metrisk) 0,25 ml
Färg Natural
Material Polyeten
Förpackning Bulk
Sterilitet Non-sterile
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 28 000 x g
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 35 mm