Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stålskydd för ultraljudsenheter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (engelska):
0,75 gal.
1 gal.
Kapacitet (metrisk):
2.83 L
3.78 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lock |
| Kapacitet (metrisk) | 3.78 L |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| För användning med (utrustning) | FB11211 Ultraljudsrengöringsenhet |
| Material | Rostfritt stål |