Läs mer
Fisherbrand™ Ståltrådsborstar
Produktkod. p-26007 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
27,94 cm
Längd (metrisk) borst:
10 cm
Diameter (metrisk) borst:
3,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15268896
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Ståltrådsborstar har styva, vita nylonborst för rengöring av provrör.
Fisherbrand™ Borstar med handtag i rostfritt stål har styva, vita nylonborst för rengöring av provrör.
  • Borst är kemikalieresistenta
  • Radiell tuftad ände
  • Handtaget i rostfritt stål är rostfritt, korrosionsbeständigt
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Borstmaterial Nylon
Borsttyp Radiell, tuftad ände
Handtagsmaterial Galvaniserad ståltråd
Tips Typ Radiell tuftad ände
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 1,37 tum.
Diameter (metrisk) borst 3,5 cm
För användning med (applikation) För rengöring av provrör
Längd (engelska) 11 tum
Längd (engelska) Borst 4 tum
Längd (metrisk) 27,94 cm
Längd (metrisk) borst 10 cm
Storlek Liten