missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Superfrost™ Plus Microscope Slides

Produktkod. 12727307 Handla allt Fisherbrand Produkter
Encompass
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Hörnstil:
Regular
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12727307

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

An ideal choice for frozen sections, cytocentrifuge preparations, and standard Papanicolaou smears.

An ideal choice for frozen sections, cytocentrifuge preparations, and standard Papanicolaou smears

Same outstanding features as regular Superfrost slides with special treatment process that electrostatically adheres tissue sections and cells to the glass without the need for adhesives or protein coatings.

  • Treatment virtually eliminates tissue loss during staining; saves hours of slide preparation
  • Chemical-resistant white marking surface
  • Size: 25 × 75mm

Specifikationer

Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Matt ¾” SuperFrost Tab
Material Glass
Typ Microscope Slide
Färg White
Hörnstil Regular
Kvantitet 2 Packs of 72
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.