Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timmars stoppur
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Digitalt stoppur
Digitalt stoppur/kronograf
Noggrannhet:
0,0001
0,00035
1e-05
Höjd (engelska) Display:
0,25 tum
0,37 tum
0,375 tum
0,5 tum
Vikt (engelska):
0,87 oz.
1 uns
1,5 uns
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Digital, handhållen, för allmänna applikationer. Fisherbrand™ Traceable 24-timmars stoppur ger enkelverkande timing, time-out, kontinuerlig timing och kumulativa split-funktioner.
- Resolution: 1 second
- Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
- Rugged ABS plastic case
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digitalt stoppur/kronograf |
| Tidsintervall | 24 hr. |
| Larm | Audible |
| Noggrannhet | 0,00035 |
| Upplösning | 0.01 sec. |
| Visa | LCD |
| Material | ABS Plastic |
| Mått (L x B x H) | 3 x 2.5 x 0.8 in. (7.62 x 6.35 x 2.03 cm) |
| Längd (engelska) | 3 in. |
| Längd (metrisk) | 7.62 cm |
| Visa mer |