Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Produktkod. 11714246 Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150 000 μS
200 000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST individuella flasktestade
NIST-batchtestad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11714246
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
  • Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing
  • Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart
  • Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater
  • ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Beställningsinfo
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Beskrivning NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.5 mΩ
Förpackning Bottle
Anteckningar om koncentration eller sammansättning NIST individuella flasktestade
Spårbarhet till NIST NIST Individual Bottle Tested
Analyt- eller komponentnamn A2LA Conductivity Standards
Konduktivitet 5 μS
Fysisk form Liquid
Resistivitet 0,5 mOhm
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Färg Clear
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Löslighet Soluble in water
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 1 x 473 mL (16 oz.)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • A2LA CONDUCTIVITY STD. 5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-propanol