Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Talande nedräkningstimer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
23 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, fällbart stativ, en fjäderfäste och en öppning för en snodd
Under nedräkningen är röstrapporteringsfrekvensen varje timme tills 1 timme uppnås, var 10:e minut tills 10 minuter har uppnåtts, varje minut tills 1 minut har uppnåtts, var 10:e sekund tills 10 sekunder återstår, sedan varje sekund. Meddelar också förfluten tid sedan alarmering.
- Räknar både upp (stoppur) och ner från 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
- Time-out-läget stoppar timern för avstängda perioder i både upp- och nedtiming.
- Tillhandahåller upprepade funktioner för nedräkningslarm
- Upplösningen är 1 sekund
- Kvartskristall timing noggrannhet är 0,01 %
- Extra stor 1/2-tums hög display och levande LCD-siffror visar kontinuerligt återstående tid och är läsbara från 3 fot
- I klockläget meddelar den tid på dygnet
- Magnetisk baksida gör att timern kan placeras på vilken yta som helst
- Mått: 2-1/2 x 3-1/4 x 1/2 tum.
- Vikt: 2-1/4 oz.
Certifikat
NIST spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Talande timer |
| Tidsintervall | 23 timmar. 59 min 59 sek |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LED |
| Höjd (engelska) Display | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) display | 1.27 cm |
| Vikt (engelska) | 2,25 oz. |
| Vikt (metrisk) | 63.78 g |
| Visa mer |