Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vaccin Kyl/Frys termometer
Produktkod. p-4320773 Handla allt Fisherbrand Produkter
Flaskstorlek:
5 ml
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11749745
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervakar vaccinets temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor.
Övervakar vaccinets temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor. Fisherbrand™ Traceable™ Vaccin termometer för kyl/frys inkluderar en sond som är förseglad i glykollösning och isolerar sensorn när kylskåpsdörren öppnas.
  • Trippeldisplay visar samtidigt min/max och aktuella temperaturer,° F/° C omkopplingsbar
  • Flaskan isolerar sensorn från snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • 15-077-720 har en 5 ml flaska avsedd för vacciner; 06-664-11 har en 10 ml flaska
  • Glasflaska fylld med glykol efterliknar vaccinets temperatur och passar i brickor
  • Sonden är förseglad i glykollösning som isolerar sensorn när kylskåpsdörren öppnas
  • Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
  • Minsta/maximala minne övervakar höga och låga avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst
  • Larmet är programmerbart i 1° stegar, ljuder kontinuerligt när temperaturen stiger över/faller under börvärdena och kan stängas av manuellt
  • Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
  • Temperaturområde: -50 till +70 °C/-58 till +158 °F
  • Upplösning: 1° noggrannhet:± 1C
  • Batteri: AA Alkaline (1)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det ger spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Flaskfyllning Glykol
Flaskstorlek 5 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,3 tum.
Mått (L x B x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 tum. (7 x 10,7 x 1,9 cm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Inkluderar Spårbart certifikat, fällbart stativ, väggmontering, Velcro™ och magnetremsor
Längd (engelska) Kabel 10 tum
Längd (engelska) Sond 1,25 tum.
Längd (metrisk) 70 mm
Längd (metrisk) kabel 25.4 cm
Längd (metrisk) sond 3.17 cm
Material ABS-plast
Modell Kyl-/frystermometer med 5mL flaska
Upplösning 1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 110 g
Bredd (engelska) 4,25 tum
Produkttyp Digital termometer för kyl/frys
Längd (engelska) 2,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Kylskåp/frysar
Batterityp AA alkalisk (1)
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 10.7 cm