Läs mer
Fisherbrand™ Syrabeständiga plastbaljor för ultraljudsrengörare
Produktkod. 10137431 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H
Ultraljudsrengöring, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137431
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provide additional tank protection when using harsh chemical cleaning solutions in the ultrasonic cleaner.
  • Designad för att ge extra skydd mot hårda kemiska rengöringslösningar
  • Levereras med ett skräddarsytt skydd för att förhindra läckor och spill
Specifikationer
Typ Syrafast badkar
Kapacitet (metrisk) 11.0 L
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H
Inkluderar Plastöverdrag
Material Plast