Läs mer
Fisherbrand™ Syrabeständiga plastbaljor för ultraljudsrengörare
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H
Ultraljudsrengöring, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Syrafast badkar |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H |
| Inkluderar | Plastöverdrag |
| Material | Plast |