Läs mer
Fisherbrand™ Ultraljudsenheter kylslingor
Produktkod. 11939597 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
S30 - S70
S80 - S300
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11939597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Fisherbrand™ Ultrasonic Unit Cooling Coil är designad speciellt för användning med Fisherbrand™ 112xx-serien av ultraljudsrengörare med dubbla frekvenser. Att upprätthålla en stabil vätsketemperatur är avgörande vid ultraljudsrengöring.
  • Håll kylbadets temperatur stabil
  • Säkerställ korrekt ultraljudsrengöring med exakt temperatur
  • Ansluts till det slutna kylsystemet
Specifikationer
Typ Kylslinga
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
För användning med (utrustning) Elmasonic Enhetsstorlekar: S 30, S 40, S 70, S 150
Material Rostfritt stål
Modell S30 - S70