Läs mer
Fisherbrand™ Ultraljudsenheter kylslingor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
S30 - S70
S80 - S300
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Håll kylbadets temperatur stabil
- Säkerställ korrekt ultraljudsrengöring med exakt temperatur
- Ansluts till det slutna kylsystemet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kylslinga |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | Elmasonic Enhetsstorlekar: S 30, S 40, S 70, S 150 |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | S30 - S70 |