Läs mer
Fisherbrand™ Omslag för Fisherbrand™ Ultraljudsrengöringsmedel
Produktkod. 10235232 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengörare, 2,75 och 4,25 L
Ultraljudsrengörare, 6,9 och 9,4 L
Ultraljudsrengörare, 9,5 och 12,75 L
Ultraljudsrengöring, 0,8 L
Ultraljudsrengöring, 1,75 L
Ultraljudsrengöring, 18 L
Ultraljudsrengöring, 28 L
Ultraljudsrengöring, 45 L
Ultraljudsrengöring, 5,75 L
Ultraljudsrengöring, 90 L
Typ:
Lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10235232
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett praktiskt fodral för att komplettera din S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Kåpor till S-Line Ultrasonic Cleaning Units är tillverkade av slitstark blå plast.
  • Nyutvecklad
  • Minskar buller och påskyndar uppvärmningsprocessen
  • När det vänds kan locket användas som avrinningskar
  • Uppsamlad rengöringsvätska kan tömmas tillbaka i tanken
Specifikationer
Typ Lock
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöring, 1,75 L
Material Plast