Läs mer
Fisherbrand™ Verktygshållare för ultraljudsenheter
Produktkod. 10028271 Handla allt Fisherbrand Produkter
:
För användning med FB11211 Ultrasonic Unit
Produktkod. 10028271
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Fisherbrand™ Verktygshållare med Fisherbrand™ 112xx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Stöd och hantera enkelt verktyg i ultraljudsrengöraren.
  • Flera stift för att stödja flera verktyg
  • Dubbla handtag fäster enkelt hållaren i ultraljudsrengöraren
  • Stål, rostfritt
  • Lätt och lättmanövrerad
Specifikationer
Typ Verktygshållare
För användning med (utrustning) Elmasonic EP20H E-Plus Ultrasonic Cleaner (107-1653), eller FB11203 Advanced Ultrasonic Cleaner
Höjd (engelska) 3,6 tum
Längd (engelska) Botten L: 4,5 tum; Översta L: 8,2 tum.
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) Botten B: 4,5 tum; Topp B: 3 tum.