Läs mer
Fisherbrand™ Vortexer mixer
Produktkod. 17801682 Handla allt Fisherbrand Produkter
Bana:
3,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17801682
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vortexern är en multifunktionell och maximal bekvämlighetsenhet. Denna eleganta och modernt designade virvelblandare kan uppfylla blandningskraven för de mest populära provrören som används i dagens labb utan att behöva byta ut blandningshuvudenheter.
  • Kroppen tillverkad av hållbart ABS för att motstå de vanligaste kemikalierna och är lätt att rengöra
  • Infinity justerbar roterande ratten ger ditt val av hastighetskontroll
  • Stabila fötter i elastomer, ger vibrationsdämpning och förhindrar rörelse under drift
  • Innovativt huvud kan tas bort för rengöring
  • US Design Patent No. D787 085, US Utility Patent No. 9895670
Kapacitet på huvudstycke:
  • Mittkuddeområde för handmixning
  • Analysplatta x 1 (att användas med retentionssnören)
  • 25/50 ml koniska rör x 2 (horisontellt monterade)
  • 15 mL koniska rör x 2 (horisontellt monterade)
  • 5 mL rör x 2 (horisontellt monterade i samma retentionsutrymme som 15 mL)
  • 1,5/2 mL mikrofugrör x 4 (vertikalt monterade)
  • 0,5 mL mikrofugrör x 6 (vertikalt monterade)
  • 0,2 mL mikrofugrör (striprör) x 24 (vertikalt monterade)
Specifikationer
Bana 3,7 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 50 ml koniska rör
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Spänning 220/240 V
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C
Wattal 74 W
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Pluggtyp EEC
Frekvens 50/60 Hz
Material ABS-plast
Mått (L x B x H) 6,7 x 7,5 x 7,8 tum. (17,1 x 19 x 19,7 cm)
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 19.7 cm
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 17.1 cm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 19 cm
Fraktvikt (engelska) 11 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5 kg
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Färg Blått
Modell Vortexermixer, blå
För användning med (utrustning) Flera rörstorlekar, analysplattor och kärl
Inkluderar Virvelenhet, multi-head, central kudde (3 Pk.), fästsnören (3 Pk.), 220 V-240 V CE sladd
Driftlägen intermittent, avstängd, kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 5 års garanti