Läs mer
SCAT™ PFA Fitting
Produktkod. 10292320 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10292320
Brand: SCAT™ 107059
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag finns i följande versioner:
  • PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Montering
Färg Violett
Diameter (metrisk) Yttre 2.3 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedelshantering
Förpackningsmängd 5 Beslag
För användning med Säkerhetslock, säkerhetslock, HPLC och UHPLC-system
Material PFA
Autoklaveringsbar Autoclavable