Läs mer
SCAT™ PFA Fitting
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Description
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifications
Specifications
| Typ | Montering |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| Förpackningsmängd | 5 Beslag |
| För användning med | Säkerhetslock, säkerhetslock, HPLC och UHPLC-system |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur