Läs mer
SCAT™ Polypropylene Fitting
Produktkod. 18616478 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Produktkod. 18616478
Brand: SCAT™ 107165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag finns i följande versioner:
  • PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Plugg
Färg Färglös
Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedelshantering
Förpackningsmängd 5 Pk.
Trådstorlek UNF 1/4 tum 28G
För användning med SCAT Säkerhetskepsar
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoclavable