Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F30 konduktivitetsmätare
Produktkod. 15513380 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
Endast F30 meter
F30 standardsats
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15513380
Brand: Mettler Toledo™ 30266943
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Kompakt bänkmätare ger högkvalitativa konduktivitetsmätningar med ett enkelt klick på en knapp
  • Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
  • Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
  • Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
  • Mini-DIN sensoringång
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
  • Konduktivitetsområde: 0,01 μS/cm till 200mS/cm
  • Konduktivitetsupplösning: Automatisk räckvidd
  • Konduktivitetsnoggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • TDS-intervall: 0,01 mg/L till 200 g/L
  • TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
  • TDS-noggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: 0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
  • Minnesstorlek: aktuell kalibrering
  • Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
  • Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Användningsområden:
  • Endast F30-mätare: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
  • F30 standardsats: Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning FiveEasy F30-Std
Inkluderar F30 pH-mätare, LE703 pH-sensor, elektrodhållare, 1 vardera buffertar 1413mS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar, testcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % av det uppmätta värdet
För användning med (applikation) Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet
Mätlägen Konduktivitet
Kalibrering Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 200 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) Automatisk räckvidd
Temperaturkompensation Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0 to 42 psu
Räckvidd (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) 0,5 °C
Visningstyp LCD
Minne Aktuell kalibrering
Datapunkter 200
Ingångar Mini-DIN
Mått (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
Vikt (metrisk) 0.63 kg
Vikt (engelska) 1.4 lb.
Modell F30
Typ F30 standardsats
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado