Läs mer
Mettler Toledo™ FiveGo™ F4 DO-mätare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Inkluderar:
Endast F4 DO-mätare
F4 Fältsats
F4 Standardsats
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Innehåller
LE621 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, bärväska
- Robust, IP67 vattentätt ABS-hölje
- Stor, välstrukturerad 3,1-tums segmenterad LCD-skärm för enkel visning
- Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
- Ergonomisk design ger komfort för både stora och små händer
- Vikbart fotstativ ger optimal sikt på en labbbänk
- Tål våta och krävande miljöer
- Tvåpunktskalibrering 100% och 0%
- Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
- BNC, Cinch-sensoringångar
- Idealisk för mobila applikationer i laboratoriet, at-line eller utomhus
- DO-intervall: 0,01 till 45 mg/L, ppm
- DO-upplösning: 0,01 mg/L, 0,01 ppm
- DO-noggrannhet:± 0,1 %
- DO-mättnad: 0,1 % till 400 %
- DO Mättnadsupplösning: 0,1 %
- DO Mättnadsnoggrannhet:± 1 %
- Temperaturområde: 0° till 50 °C
- Temperaturupplösning: 0,1 °C
- Temperaturnoggrannhet:± 0,3 °C
- Temperaturkompensation: ATC och MTC
- Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
- Drifttider:> 200 timmar.
- Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA LRO3 eller 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
- Mått: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
- Vikt: 0,26 kg (0,5 lb.)
- Endast F4-meter: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
- F4 Standard Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker
- F4 Field Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker och för mätningar på språng
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | FiveGo DO-mätare F4-Field-Kit |
| Inkluderar | F4 Fältsats |
| Mätlägen | Upplöst syre |
| Sensortyper | Sensor för upplöst syre |
| Räckvidd (polarografisk DO) | 0 to 45 mg/L |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 50 °C |
| Minne | 200 mätningar |
| IP-betyg | IP67 |
| Relativ luftfuktighetsintervall | 5 to 85% |
| Procent mättnadsområde Polarografisk DO | 0 to 400% |
| Visa mer |