Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Kvantitet:
100 tester
500 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
500 tester
Beskrivning
- Till skillnad från 7-AAD och propidiumjodid kan celler märkta med Fixable Viability Dyes tvättas, fixeras, permabiliseras och färgas för intracellulära antigener utan någon förlust av färgningsintensiteten hos de döda cellerna
- Genom att använda Fixable Viability Dyes kan döda celler uteslutas från analys när intracellulära mål studeras
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteras av den röda (633 nm) laserlinjen och har en toppemission på 780 nm som kan detekteras med ett 780/60 bandpassfilter (motsvarande APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
- Som kompensation rekommenderas att använda ett prov av de intressanta cellerna färgade med Fixable Viability Dye
- Om andelen döda celler förväntas vara mindre än 5 %, rekommenderas det att ta en liten alikvot av celler och värma dem vid 65 C i 1 minut °och sedan omedelbart lägga dem på is i 1 minut.
- Efter denna behandling kan de värmedödade cellerna kombineras 1:1 med levande celler och sedan färgas med Fixable Viability Dye
- Tester tyder på att kompensationen från de flesta detektorer är försumbar, med kompensationen från PE-Cyanine7 som den högsta på mindre än 5 %
- Faktiska kompensationsvärden kommer att bero på varje utredares specifika instrument, filteruppsättningar och PMT-spänningsinställningar
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 levereras som en förutspädd lösning framställd i högkvalitativ, vattenfri DMSO
- Den ska skyddas från ljus och fukt
- Förvaras vid -°70 C med torkmedel, den kan frystinas upp till 20 gånger
- Låt flaskan komma i jämvikt till rumstemperatur innan den öppnas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Infraröd |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Emission | 633/780 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 100 tester |