Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkel QuickLock™ Rotor med aerosoltätt lock
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
24 Spin-kolumner
30 x 1.5/2 mL
48 x 1.5 mL
6 x 15/50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aerosoltät Eppendorf QuickLock rotorerna stängs med endast 1/4 varv
- Sparar tid under daglig användning
- Tar bort upprepad stress från handleden
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell: FA-45-48-11 |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 48 x 1.5 mL |
| Max. RCF | 18,210 x g |
| Max. Hastighet | 12,700 rpm |
| För användning med (utrustning) | 5430/5430R Centrifuger |
| Vinkel | Fast |
| Inkluderar | Aerosolrotorlock |
| Antal platser | 30 |